Learn More
chlorhydrate de 3-(4-morpholinyl)propiophénone, 98+ %
Code produit. 11420098
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-16-2
Formule moléculaire C13H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.742
Numéro MDL MFCD00035332
Clé InChI BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl
CID PubChem 3083670
Nom IUPAC 3-morpholine-4-yl-1-phénylpropan-1-one ;chlorhydrate
SMILES C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 5 g
Beilstein 3723608
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 255.76
Pourcentage de pureté ≥98%