Learn More
3-(2-Méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acide benzèneboronique, 97 %
57.60€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 850568-50-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.02 |
Numéro MDL | MFCD04973736 |
Clé InChI | NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl |
CID PubChem | 3674880 |
Nom IUPAC | Acide [3-(2-méthyle-1,3-dioxolan-2-yl) phényl] boronique |
SMILES | CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
850568-50-2 | |
208.02 | |
NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N | |
3674880 | |
CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C10H13BO4 | |
MFCD04973736 | |
3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl | |
Acide [3-(2-méthyle-1,3-dioxolan-2-yl) phényl] boronique |
Spécification
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid | |
100°C to 104°C | |
MFCD04973736 | |
NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [3-(2-méthyle-1,3-dioxolan-2-yl) phényl] boronique | |
3674880 | |
97% |
850568-50-2 | |
C10H13BO4 | |
3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl | |
CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
208.02 | |
208.02 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante