Learn More
3-(2-Méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acide benzèneboronique, 97 %
Code produit. 15410556
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850568-50-2
Formule moléculaire C10H13BO4
Poids moléculaire (g/mol) 208.02
Numéro MDL MFCD04973736
Clé InChI NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
CID PubChem 3674880
Nom IUPAC Acide [3-(2-méthyle-1,3-dioxolan-2-yl) phényl] boronique
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.02
Pourcentage de pureté 97%