Learn More
Électrolyte de chlorure de lithium 2M, solution de remplissage d’électrode
Réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme à l664177'ASTM D / IP , la méthode d'essai standard pour le nombre d'acides de produits pétroliers par titration potentiométrique.
128.00€ - 278.00€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16060200
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
LCL-30-3
3 x 30 mL
128.00€
3 pièces
16070200
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
LCL-30-5
5 x 30 mL
160.00€
5 pièces
16050200
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
LCL-30-10
10 x 30 mL
278.00€
10 pièces
Description
Description
  • Réactif analytique électrolytique au chlorure de lithium fabriqué selon les normes ASTM D 664 et IP177.
  • Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
  • Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
  • Format de flacon de 30 ml pratique pour le remplissage direct dans l’électrode.
  • Option multi-pack disponible
  • Économique et gain de temps
  • Certificat de fabrication et MSDS inclus
  • Durée de conservation de 6 mois
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 mois
Identifiant produit
  • 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposee soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser un agent chemique sec, du CO2, un jet d'eau ou une mousse resistant de alcools pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, lithium chloride