Learn More
Électrolyte de chlorure de lithium 2M, solution de remplissage d’électrode
Réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme à l664177'ASTM D / IP , la méthode d'essai standard pour le nombre d'acides de produits pétroliers par titration potentiométrique.
Marque:  Paragon Scientific LCL-30-10
Code produit. 16050200
  • 278.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Réactif analytique électrolytique au chlorure de lithium fabriqué selon les normes ASTM D 664 et IP177.
  • Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
  • Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
  • Format de flacon de 30 ml pratique pour le remplissage direct dans l’électrode.
  • Option multi-pack disponible
  • Économique et gain de temps
  • Certificat de fabrication et MSDS inclus
  • Durée de conservation de 6 mois
Spécification
Spécification
10 x 30 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X10 30ML LCL-30-10 Lithium Chloride Electrolyte Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, lithium chloride