Learn More
Électrolyte de chlorure de lithium 2M, solution de remplissage d’électrode
Réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme à l664177'ASTM D / IP , la méthode d'essai standard pour le nombre d'acides de produits pétroliers par titration potentiométrique.
Marque: Paragon Scientific LCL-30-5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif analytique électrolytique au chlorure de lithium fabriqué selon les normes ASTM D 664 et IP177.
- Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
- Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
- Format de flacon de 30 ml pratique pour le remplissage direct dans l’électrode.
- Option multi-pack disponible
- Économique et gain de temps
- Certificat de fabrication et MSDS inclus
- Durée de conservation de 6 mois
Spécification
5 x 30 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol