Learn More
Ohaus™ 2 Racks de centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
S’adaptent à l’intérieur d’un godet libre pour faciliter la centrifugation de tubes de taille / nombre personnalisés.
166.00€ - 201.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotors libres R-S4x100/5MIS |
---|---|
Nb par paquet | 2 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15886702
|
Ohaus™
30314872 |
1 x 15 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15876702
|
Ohaus™
30314871 |
1 x 25 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15866702
|
Ohaus™
30314870 |
1 x 30 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836702
|
Ohaus™
30314867 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846702
|
Ohaus™
30314868 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre FA) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856702
|
Ohaus™
30314869 |
1 x 50 ml (rebord de 29 mm de diamètre) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826702
|
Ohaus™
30314866 |
1 x 50 ml (34 mm de diamètre RB) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816702
|
Ohaus™
30314865 |
1 x 85 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806702
|
Ohaus™
30314864 |
1 x 100 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816712
|
Ohaus™
30314875 |
4 x 15 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15896702
|
Ohaus™
30314873 |
2 x 15 ml (17 mm de diamètre FA) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806712
|
Ohaus™
30314874 |
2 x 15 ml (rebord de 17 mm de diamètre) |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846712
|
Ohaus™
30314878 |
3 x 10 ml |
201.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856712
|
Ohaus™
30314879 |
4 x 5 à 7 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15866712
|
Ohaus™
30314880 |
4 x 10 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836712
|
Ohaus™
30314877 |
5 x 15 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826712
|
Ohaus™
30314876 |
7 x 5 à 7 ml |
166.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
- Permet de centrifuger des tubes de taille ou de nombre personnalisés
- Adaptés à une utilisation dans les godets pour rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
Spezifikation
Rotors libres R-S4x100/5MIS | |
2 |