Learn More
Ohaus™ 2 Racks de centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
S’adaptent à l’intérieur d’un godet libre pour faciliter la centrifugation de tubes de taille / nombre personnalisés.
Marque:  Ohaus™ 30314865
Code produit. 15816702
  • 166.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPermet de centrifuger des tubes de taille ou de nombre personnalisés/liliAdaptés à une utilisation dans les godets pour rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/5MIS/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 x 85 ml
Rotors libres R-S4x100/5MIS
1
38
Rack, 1 x 85 ml D38 mm RB, 2/boîte, V2
2