Learn More
Ohaus™ 2 Racks de centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
S’adaptent à l’intérieur d’un godet libre pour faciliter la centrifugation de tubes de taille / nombre personnalisés.
Marque: Ohaus™ 30314871
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPermet de centrifuger des tubes de taille ou de nombre personnalisés/liliAdaptés à une utilisation dans les godets pour rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/5MIS/li/ulSpécification
1 x 25 ml | |
Rotors libres R-S4x100/5MIS | |
1 |
25 | |
Rack, 1 x 25 ml D25 mm RB, 2/boîte, v2 | |
2 |