Learn More
2-(triméthylsilyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.70€ - 699.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79265-30-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11NSSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.31 |
Numéro MDL | MFCD00066274 |
Clé InChI | VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq |
CID PubChem | 588453 |
Nom IUPAC | triméthyl(1,3-thiazol-2-yl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C1=NC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21903.03 |
1 g | |||||||
11444977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21903.06 |
5 g |
156.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21903.14 |
25 g |
699.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79265-30-8 | |
157.31 | |
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N | |
588453 | |
C[Si](C)(C)C1=NC=CS1 |
C6H11NSSi | |
MFCD00066274 | |
2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq | |
triméthyl(1,3-thiazol-2-yl)silane |
Spécification
2-(Trimethylsilyl)thiazole | |
0.985 | |
57°C (135°F) | |
1.497 | |
UN1993 | |
2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq | |
C[Si](C)(C)C1=NC=CS1 | |
157.31 | |
157.31 |
79265-30-8 | |
53°C to 55°C (10 mmHg) | |
C6H11NSSi | |
MFCD00066274 | |
Moisture sensitive | |
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N | |
triméthyl(1,3-thiazol-2-yl)silane | |
588453 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only