Learn More
2-(triméthylsilyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434977
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79265-30-8
Formule moléculaire C6H11NSSi
Poids moléculaire (g/mol) 157.31
Numéro MDL MFCD00066274
Clé InChI VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
CID PubChem 588453
Nom IUPAC triméthyl(1,3-thiazol-2-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Densité 0.985
Point d’ébullition 53°C to 55°C (10 mmHg)
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 157.31
Pourcentage de pureté 97%