Learn More
2-(triméthylsilyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454977
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79265-30-8
Formule moléculaire C6H11NSSi
Poids moléculaire (g/mol) 157.31
Numéro MDL MFCD00066274
Clé InChI VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
CID PubChem 588453
Nom IUPAC 2-(trimethylsilyl)-1,3-thiazole
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Densité 0.985
Point d’ébullition 53°C to 55°C (10 mmHg)
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 157.31
Pourcentage de pureté 97%