Learn More
Ester N-phényl-diéthanolamine de l’acide 2-pyridineboronique, 50-70 %, voir le certification d’analyse pour la comp. exacte, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H17BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.12 |
Numéro MDL | MFCD06798116 |
Clé InChI | FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol |
CID PubChem | 49761666 |
SMILES | C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11966001
|
Thermo Scientific Acros
439890010 |
1 g | Flacon en verre |
36.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11986001
|
Thermo Scientific Acros
439890050 |
5 g | Flacon en verre |
110.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996001
|
Thermo Scientific Acros
439890100 |
10 g | Flacon en verre |
196.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 | |
268.12 | |
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N | |
49761666 |
C15H17BN2O2 | |
MFCD06798116 | |
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol | |
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester | |
>300°C | |
Authentique | |
MFCD06798116 | |
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N | |
6-phényl-2-pyridine-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane;propan-2-ol | |
49761666 | |
50-70%,see CofA for exact com | |
Poudre |
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 | |
Blanc | |
C15H17BN2O2 | |
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol | |
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
268.12 | |
268.13 | |
Contient des quantités variables d’IPA et de N-phényldiéthanolamine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.