Learn More
Ester N-phényl-diéthanolamine de l’acide 2-pyridineboronique, 50-70 %, voir le certification d’analyse pour la comp. exacte, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966001
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0
Formule moléculaire C15H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.12
Numéro MDL MFCD06798116
Clé InChI FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
CID PubChem 49761666
SMILES C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC 6-phényl-2-pyridine-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane;propan-2-ol
Poids de la formule 268.13
Pourcentage de pureté 50-70%,see CofA for exact com
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient des quantités variables d’IPA et de N-phényldiéthanolamine
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.