Learn More
Ester N-phényl-diéthanolamine de l’acide 2-pyridineboronique, 50-70 %, voir le certification d’analyse pour la comp. exacte, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester |
Point de fusion | >300°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Nom IUPAC | 6-phényle-2-(pyridine-2-yl)-1,3,6,2-dioxazaborocan ; propan-2-ol |
Poids de la formule | 268.13 |
Pourcentage de pureté | 50-70%,see CofA for exact com |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Contient des quantités variables d’IPA et de N-phényldiéthanolamine |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Product Identifier
- 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction