Learn More
2-phényl-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 506.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4383-18-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.248 |
Numéro MDL | MFCD00046592 |
Clé InChI | YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol |
CID PubChem | 138214 |
Nom IUPAC | 2-phénylpentan-2-ol |
SMILES | CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20854.03 |
1 g |
37.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11435806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20854.06 |
5 g | |||||||
11445806
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20854.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4383-18-0 | |
164.248 | |
YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
138214 | |
CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O |
C11H16O | |
MFCD00046592 | |
2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol | |
2-phénylpentan-2-ol |
Spécification
2-Phenyl-2-pentanol | |
C11H16O | |
2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol | |
CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O | |
164.248 | |
164.25 |
4383-18-0 | |
MFCD00046592 | |
YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénylpentan-2-ol | |
138214 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only