missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-phényl-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11435806
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4383-18-0
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00046592
Clé InChI YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol
CID PubChem 138214
Nom IUPAC 2-phénylpentan-2-ol
SMILES CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-pentanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'