Learn More
2-chlorure de nitrobenzoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
30.47€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS 610-14-0
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.57
Numéro MDL MFCD00007131
Clé InChI BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
CID PubChem 11875
Nom IUPAC Chlorure de 2-nitrobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10286570
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
232310050
5 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10582631
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
232310250
25 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10445485
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
232311000
100 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
610-14-0
185.57
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
11875
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
C7H4ClNO3
MFCD00007131
o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
Chlorure de 2-nitrobenzoyle
Spécification
2-Nitrobenzoyl chloride
94.0
17°C to 20°C
1.4000g/mL
Authentic
C7H4ClNO3
1.5666 to 1.5686
1.4
Solubility in water: decomposes
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
185.57
185.57
Liquide après fusion
610-14-0
100.0
Marron à jaune
148°C to 149°C (9.0 mmHg)
95%
O2NC6H4COCl
MFCD00007131
o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-nitrobenzoyle
11875
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-206-4
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.