Learn More
2-chlorure de nitrobenzoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10445485
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-14-0
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.57
Numéro MDL MFCD00007131
Clé InChI BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
CID PubChem 11875
Nom IUPAC Chlorure de 2-nitrobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoyl chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17°C to 20°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5666 to 1.5686
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.