Learn More
2-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.65€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS | 367-12-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.10 |
Numéro MDL | MFCD00002155 |
Clé InChI | HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 |
CID PubChem | 9707 |
Nom IUPAC | 2-fluorophénol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.14 |
25 g |
30.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.22 |
100 g |
76.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14979.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
367-12-4 | |
112.10 | |
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N | |
9707 | |
OC1=CC=CC=C1F |
C6H5FO | |
MFCD00002155 | |
o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 | |
2-fluorophénol |
Spécification
2-Fluorophenol | |
14°C to 16°C | |
150°C to 152°C | |
Phenol-like | |
1.514 | |
UN2924 | |
o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226 | |
OC1=CC=CC=C1F | |
112.10 | |
112.1 |
367-12-4 | |
1.215 | |
46°C (114°F) | |
C6H5FO | |
MFCD00002155 | |
1905112 | |
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluorophénol | |
9707 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-681-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SL4530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Fluorophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Fluorophenol
RUO – Research Use Only