Learn More
2-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11497187
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-12-4
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.10
Numéro MDL MFCD00002155
Clé InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
CID PubChem 9707
Nom IUPAC 2-fluorophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenol
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.215
Point d’ébullition 150°C to 152°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.514
Quantité 500 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1905112
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%