Learn More
2-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477187
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-12-4
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.10
Numéro MDL MFCD00002155
Clé InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
CID PubChem 9707
Nom IUPAC 2-fluorophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenol
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.215
Point d’ébullition 150°C to 152°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.514
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1905112
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Fluorophenol