Learn More
2-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
179.00€ - 548.00€
Identifiants chimiques
CAS 886791-73-7
Formule moléculaire C13H11F2N
Poids moléculaire (g/mol) 219.235
Clé InChI KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
CID PubChem 6422135
Nom IUPAC 2-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422958
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56471.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15412958
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56471.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Une nouvelle classe de puissants antagonistes des récepteurs CCR3 a été conçue et synthétisée à partir du dérivé de ce composé.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
886791-73-7
219.235
2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
2-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
C13H11F2N
KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
6422135
C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spécification
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
C13H11F2N
KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
6422135
97%
886791-73-7
2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
219.235
219.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante