Learn More
2-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Une nouvelle classe de puissants antagonistes des récepteurs CCR3 a été conçue et synthétisée à partir du dérivé de ce composé.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Une nouvelle classe de puissants antagonistes des récepteurs CCR3 a été conçue et synthétisée à partir du dérivé de ce composé.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 219.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |