Learn More
2-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15412958
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Une nouvelle classe de puissants antagonistes des récepteurs CCR3 a été conçue et synthétisée à partir du dérivé de ce composé.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886791-73-7
Formule moléculaire C13H11F2N
Poids moléculaire (g/mol) 219.235
Clé InChI KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
CID PubChem 6422135
Nom IUPAC 2-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 97%