Learn More
2’-fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
36.70€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS | 74457-86-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9FO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.17 |
Numéro MDL | MFCD00042290 |
Clé InChI | PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344 |
CID PubChem | 592821 |
Nom IUPAC | 1-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15127422
|
Thermo Scientific Acros
263540050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
15147422
|
Thermo Scientific Acros
263540250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
15157422
|
Thermo Scientific Acros
263541000 |
100 g | Flacon en verre | ||||||
Description
Identifiants chimiques
74457-86-6 | |
168.17 | |
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N | |
592821 | |
COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1 |
C9H9FO2 | |
MFCD00042290 | |
2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344 | |
1-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)éthanone |
Spécification
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone | |
74457-86-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00042290 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1 | |
168.17 | |
168.17 | |
Solution visqueuse |
99% | |
98.5 | |
50.0°C to 54.0°C | |
80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) | |
Authentique | |
C9H9FO2 | |
2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344 | |
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)éthanone | |
592821 | |
99% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone