Learn More
2’-fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15147422
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 74457-86-6
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.17
Numéro MDL MFCD00042290
Clé InChI PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
CID PubChem 592821
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 54.0°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solution visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone