Learn More
2’-fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 50.0°C to 54.0°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone