Learn More
2’-chloro-6’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
32.55€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS 87327-69-3
Formule moléculaire C8H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 172.58
Numéro MDL MFCD01631390
Clé InChI DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773578
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11451057
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24067.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11461057
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24067.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11359649
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24067.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 2′-chloro-6′-fluoroacétophénone est utilisée en médecine & dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
87327-69-3
172.58
DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
C8H6ClFO
MFCD01631390
2773578
Spécification
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
C8H6ClFO
MFCD01631390
2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl
DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-6-fluorophényle)éthan-1-one
2773578
97%
87327-69-3
1.511
5862530
Sparingly soluble in water.
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
172.58
172.59
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante