Learn More
2’-chloro-6’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11451057
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 2′-chloro-6′-fluoroacétophénone est utilisée en médecine & dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87327-69-3
Formule moléculaire C8H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 172.58
Numéro MDL MFCD01631390
Clé InChI DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773578
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.511
Quantité 1 g
Beilstein 5862530
Synonyme 2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Nom IUPAC 1-(2-chloro-6-fluorophényle)éthan-1-one
Poids de la formule 172.59
Pourcentage de pureté 97%