Learn More
2’-chloro-6’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La 2′-chloro-6′-fluoroacétophénone est utilisée en médecine & dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
La 2′-chloro-6′-fluoroacétophénone est utilisée en médecine & dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone |
Indice de réfraction | 1.511 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 5862530 |
Synonyme | 2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. |
Nom IUPAC | 1-(2-chloro-6-fluorophényle)éthan-1-one |
Poids de la formule | 172.59 |
Pourcentage de pureté | 97% |