Learn More
2-Chloro-5-hydroxy-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
110.00€ - 386.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54232-03-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.57 |
Numéro MDL | MFCD11519295 |
Clé InChI | UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol |
CID PubChem | 12852015 |
Nom IUPAC | 6-chloro-5-methylpyridin-3-ol |
SMILES | CC1=CC(O)=CN=C1Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
54232-03-0 | |
143.57 | |
UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N | |
12852015 | |
CC1=CC(O)=CN=C1Cl |
C6H6ClNO | |
MFCD11519295 | |
2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol | |
6-chloro-5-methylpyridin-3-ol |
Spécification
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine | |
C6H6ClNO | |
2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol | |
CC1=CC(O)=CN=C1Cl | |
143.57 | |
143.57 |
54232-03-0 | |
MFCD11519295 | |
UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-5-methylpyridin-3-ol | |
12852015 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante