Learn More
2-Chloro-5-hydroxy-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 143.57 |
Pourcentage de pureté | 97% |