Learn More
2-Chloro-5-hydroxy-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15432429
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54232-03-0
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD11519295
Clé InChI UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol
CID PubChem 12852015
Nom IUPAC 6-chloro-5-methylpyridin-3-ol
SMILES CC1=CC(O)=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté 97%