Learn More
2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.73€ - 328.64€
Identifiants chimiques
CAS 75-26-3
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.993
Numéro MDL MFCD00000147
Clé InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6358
Nom IUPAC 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449783
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12944.AK
250 mL
46.73€
250mL
11439783
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12944.AU
1000 mL
110.55€
1000mL
11459783
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12944.0J
5000 mL
328.64€
5000mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromopropane sert d’agent alkylant dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés. En outre, il agit comme un solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l’électronique, l’aéronautique et l’aérospatiale, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres. De plus, il est utilisé pour introduire le groupe fonctionnel isopropylique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, au benzène, au chloroforme et à l’éther. Légèrement miscible à l’eau et à l’acétone.
Remarques
Éviter toutes les sources d’ignition possibles. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Identifiants chimiques
75-26-3
122.993
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropane
C3H7Br
MFCD00000147
6358
CC(C)Br
Spécification
2-Bromopropane
°C to 89°C
59°C to 60°C
99%
CH3CHBrCH3
MFCD00000147
741852
isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropane
6358
99%
75-26-3
1.310
19°C (66°F)
C3H7Br
1.4255
UN2344
14,5210
Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water and acetone.
CC(C)Br
122.993
123
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H360-H373
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P370+P378q-P501c
H225-H335-H336-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMOPROPANES
missing translation for 'einecsNumber' : 200-855-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TX4111000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • 2-Bromopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromopropane