Learn More
2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449783
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromopropane sert d’agent alkylant dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés. En outre, il agit comme un solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l’électronique, l’aéronautique et l’aérospatiale, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres. De plus, il est utilisé pour introduire le groupe fonctionnel isopropylique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, au benzène, au chloroforme et à l’éther. Légèrement miscible à l’eau et à l’acétone.
Remarques
Éviter toutes les sources d’ignition possibles. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-26-3
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.993
Numéro MDL MFCD00000147
Clé InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6358
Nom IUPAC 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropane
Point de fusion °C to 89°C
Densité 1.310
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CHBrCH3
Indice de réfraction 1.4255
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2344
Beilstein 741852
Merck Index 14,5210
Synonyme isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water and acetone.
Poids de la formule 123
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromopropane