missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11459783
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 2-bromopropane sert d’agent alkylant dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour former des amines alkylées et des composés métalliques alkylés. En outre, il agit comme un solvant pour le nettoyage industriel, le dégraissage, le traitement et la finition des métaux, l’électronique, l’aéronautique et l’aérospatiale, les aérosols, les textiles, les adhésifs et les encres. De plus, il est utilisé pour introduire le groupe fonctionnel isopropylique dans la synthèse organique.

Solubilité
Miscible à l’alcool, au benzène, au chloroforme et à l’éther. Légèrement miscible à l’eau et à l’acétone.

Remarques
Éviter toutes les sources d’ignition possibles. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-26-3
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.993
Numéro MDL MFCD00000147
Clé InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6358
Nom IUPAC 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Bromopropane
Point de fusion -89°C
Densité 1.31
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CHBrCH3
Indice de réfraction 1.4255
Quantité 5000 mL
Numéro UN UN2344
Beilstein 741852
Merck Index 14,5210
Synonyme isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water and acetone.
Poids de la formule 123
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'