Learn More
2-Bromo-4’-chloroacétophénone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 485.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-38-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.489 |
Numéro MDL | MFCD00000625 |
Clé InChI | FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone |
CID PubChem | 68303 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424344
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12607.14 |
25 g |
49.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434344
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12607.22 |
100 g |
142.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444344
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12607.36 |
500 g |
485.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-bromo-4′-chloroacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
536-38-9 | |
233.489 | |
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N | |
68303 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl |
C8H6BrClO | |
MFCD00000625 | |
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone | |
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-4'-chloroacetophenone | |
94°C to 98°C | |
MFCD00000625 | |
607603 | |
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone | |
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone | |
68303 | |
98% |
536-38-9 | |
C8H6BrClO | |
UN3261 | |
14,2153 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl | |
233.489 | |
233.5 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-631-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AM5978800
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only