Learn More
2-Bromo-4’-chloroacétophénone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434344
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4′-chloroacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-38-9
Formule moléculaire C8H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 233.489
Numéro MDL MFCD00000625
Clé InChI FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
CID PubChem 68303
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 607603
Merck Index 14,2153
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.5
Pourcentage de pureté 98%