Learn More
2-Bromo-4’-chloroacétophénone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4′-chloroacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Le 2-bromo-4′-chloroacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4'-chloroacetophenone |
Point de fusion | 94°C to 98°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 607603 |
Merck Index | 14,2153 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 233.5 |
Pourcentage de pureté | 98% |