Learn More
Ester pinacol d’acide 2-aminopyrimidine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific™
66.50€ - 805.00€
Identifiants chimiques
CAS | 402960-38-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16BN3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.067 |
Numéro MDL | MFCD06795685 |
Clé InChI | BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 17750212 |
Nom IUPAC | 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications-L’aminopyrimidine-2ester pinacol de l’acide boronique5’ - est utilisé dans la préparation des inhibiteurs phosphoinositides3-kinases (Pl3K-.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les acides. Stocker à 4-2°C.
Identifiants chimiques
402960-38-7 | |
221.067 | |
BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N | |
17750212 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N |
C10H16BN3O2 | |
MFCD06795685 | |
2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine |
Spécification
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester | |
206°C to 208°C | |
MFCD06795685 | |
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform. | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N | |
221.067 | |
221.06 |
402960-38-7 | |
C10H16BN3O2 | |
2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N | |
5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine | |
17750212 | |
96% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C