Learn More
Ester pinacol d’acide 2-aminopyrimidine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
-L’aminopyrimidine-2ester pinacol de l’acide boronique5’ - est utilisé dans la préparation des inhibiteurs phosphoinositides3-kinases (Pl3K-.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les acides. Stocker à 4-2°C.
-L’aminopyrimidine-2ester pinacol de l’acide boronique5’ - est utilisé dans la préparation des inhibiteurs phosphoinositides3-kinases (Pl3K-.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les acides. Stocker à 4-2°C.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 206°C to 208°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in chloroform. |
Poids de la formule | 221.06 |
Pourcentage de pureté | 96% |