Learn More
Ester pinacol d’acide 2-aminopyrimidine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15481196
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
-L’aminopyrimidine-2ester pinacol de l’acide boronique5’ - est utilisé dans la préparation des inhibiteurs phosphoinositides3-kinases (Pl3K-.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les acides. Stocker à 4-2°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402960-38-7
Formule moléculaire C10H16BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.067
Numéro MDL MFCD06795685
Clé InChI BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 17750212
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 206°C to 208°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Poids de la formule 221.06
Pourcentage de pureté 96%