Learn More
Alfa Aesar™ Sulfate de (+/-)-2-aminoheptane, 99 %
74.94€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6411-75-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H36N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.512 |
Numéro MDL | MFCD00050844 |
Clé InChI | XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate |
CID PubChem | 44134533 |
Nom IUPAC | Heptan-2-amine ; acide sulfurique |
SMILES | CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6411-75-2 | |
328.512 | |
XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N | |
44134533 | |
CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O |
C14H36N2O4S | |
MFCD00050844 | |
sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate | |
Heptan-2-amine ; acide sulfurique |
Spécification
(+/-)-2-Aminoheptane sulfate | |
289°C to 291°C | |
MFCD00050844 | |
14,9802 | |
XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N | |
Heptan-2-amine ; acide sulfurique | |
44134533 | |
99% |
6411-75-2 | |
C14H36N2O4S | |
3703311 | |
sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate | |
CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O | |
328.512 | |
328.51 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 229-113-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5600000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante