Learn More
Sulfate de (+/-)-2-aminoheptane, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Aminoheptane sulfate |
Point de fusion | 289°C to 291°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 3703311 |
Merck Index | 14,9802 |
Poids de la formule | 328.51 |
Pourcentage de pureté | 99% |