Learn More
Alfa Aesar™ Sulfate de (+/-)-2-aminoheptane, 99 %
Code produit. 11352596
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6411-75-2
Formule moléculaire C14H36N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 328.512
Numéro MDL MFCD00050844
Clé InChI XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate
CID PubChem 44134533
Nom IUPAC Heptan-2-amine ; acide sulfurique
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Aminoheptane sulfate
Point de fusion 289°C to 291°C
Quantité 25 g
Beilstein 3703311
Merck Index 14,9802
Poids de la formule 328.51
Pourcentage de pureté 99%