Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.22 |
Numéro MDL | MFCD00008101 |
Clé InChI | VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil |
CID PubChem | 5603 |
Nom IUPAC | heptane-2-amine |
SMILES | CCCCCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.14 |
25 g |
48.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.22 |
100 g |
135.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (+/-)-2-aminoheptane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9 g/l à 20 °C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
123-82-0 | |
115.22 | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
5603 | |
CCCCCC(C)N |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
heptane-2-amine |
Spécification
(+/-)-2-Aminoheptane | |
0.768 | |
142°C to 144°C | |
Amine-like | |
1.419 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
heptane-2-amine | |
5603 | |
≥98% |
123-82-0 | |
11.45 | |
33°C (91°F) | |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
635676 | |
14,9802 | |
Soluble in water ( 9g/L at 20°C). | |
CCCCCC(C)N | |
115.22 | |
115.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only