Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469907
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-2-aminoheptane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9 g/l à 20 °C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-82-0
Formule moléculaire C7H17N
Poids moléculaire (g/mol) 115.22
Numéro MDL MFCD00008101
Clé InChI VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
CID PubChem 5603
Nom IUPAC heptan-2-amine
SMILES CCCCCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Aminoheptane
Densité 0.768
pH 11.45
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.419
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 635676
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9802
Informations sur la solubilité Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
Poids de la formule 115.22
Pourcentage de pureté ≥98%