Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Description
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-2-aminoheptane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9 g/l à 20 °C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Le (+/-)-2-aminoheptane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9 g/l à 20 °C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Aminoheptane |
Densité | 0.768 |
pH | 11.45 |
Point d’ébullition | 142°C to 144°C |
Point d’éclair | 33°C (91°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.419 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 635676 |
Show More |