Learn More
2,6-Diméthylpipéridine, principalement cis,99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.20€ - 54.90€
Identifiants chimiques
CAS | 504-03-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.204 |
Numéro MDL | MFCD00066304 |
Clé InChI | SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine |
CID PubChem | 68843 |
Nom IUPAC | 2,6-diméthylpipéridine |
SMILES | CC1CCCC(N1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24524.06 |
5 g |
22.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24524.18 |
50 g |
54.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
504-03-0 | |
113.204 | |
SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N | |
68843 | |
CC1CCCC(N1)C |
C7H15N | |
MFCD00066304 | |
nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine | |
2,6-diméthylpipéridine |
Spécification
2,6-Dimethylpiperidine | |
504-03-0 | |
0.832 | |
11°C (51°F) | |
1.44 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diméthylpipéridine | |
68843 | |
99% |
predominantly cis | |
<-20°C | |
126°C to 129°C | |
C7H15N | |
MFCD00066304 | |
79827 | |
nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine | |
CC1CCCC(N1)C | |
113.204 | |
113.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-981-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OK5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only